Merck
AABH93DE4601
AA BLOCKS, INC.
VU0155041 (sodium salt)
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
338.17
Número MDL:
Iupac Name
sodium (1S,2R)-2-((3,5-dichlorophenyl)carbamoyl)cyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H15Cl2NO3.Na/c15-8-5-9(16)7-10(6-8)17-13(18)11-3-1-2-4-12(11)14(19)20;/h5-7,11-12H,1-4H2,(H,17,18)(H,19,20);/q;+1/p-1/t11-,12+;/m1./s1
Clave InChI
ZFDOLOCYGVTGDQ-LYCTWNKOSA-M
temp. de almacenamiento
2~8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1259372-69-4
Synonym
VU0155041SodiumSalt
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1259372-69-4
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)