AABH93DE2CE1
AA BLOCKS, INC.
2,4,6-tris(3,4,5-trifluorophenyl)-boroxin
About This Item
Iupac Name
2,4,6-tris(3,4,5-trifluorophenyl)boroxin
Inchi Code
1S/C18H6B3F9O3/c22-10-1-7(2-11(23)16(10)28)19-31-20(8-3-12(24)17(29)13(25)4-8)33-21(32-19)9-5-14(26)18(30)15(27)6-9/h1-6H
Clave InChI
SXINGRFBONUWIF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=223440-94-6
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)