AABH93DE2B22
AA BLOCKS, INC.
1-(2-Amino-1-naphthyl)isoquinoline
About This Item
Iupac Name
1-(1-isoquinolinyl)-2-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C19H14N2/c20-17-10-9-13-5-1-3-7-15(13)18(17)19-16-8-4-2-6-14(16)11-12-21-19/h1-12H,20H2
Clave InChI
OYLNFFGFQUEPML-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=664302-70-9
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)