Merck
AABH93DE0075
AA BLOCKS, INC.
VTP-27999 (Hydrochloride)
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
561.55
Número MDL:
Iupac Name
methyl (2-((R)-(3-chlorophenyl)((R)-1-(((S)-2-(methylamino)-3-((R)-tetrahydro-2H-pyran-3-yl)propyl)carbamoyl)piperidin-3-yl)methoxy)ethyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C26H41ClN4O5.ClH/c1-28-23(14-19-6-5-12-35-18-19)16-30-25(32)31-11-4-8-21(17-31)24(20-7-3-9-22(27)15-20)36-13-10-29-26(33)34-2;/h3,7,9,15,19,21,23-24,28H,4-6,8,10-14,16-18H2,1-2H3,(H,29,33)(H,30,32);1H/t19-,21-,23+,24+;/m1./s1
Clave InChI
XDXSPYSCCJMHRQ-VIEYARBJSA-N
temp. de almacenamiento
2~8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1264191-73-2
Synonym
VTP-27999 Hydrochloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1264191-73-2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)