Merck
Microorganismos de referencia certificados
Para pruebas de rendimiento fiables
Discos Vitroids™ y LENTICULE®
El control de calidad es un elemento esencial del sistema de gestión de calidad de un laboratorio y los materiales de referencia certificados (CRM) son necesarios para un control eficaz de la calidad. Los discos Vitroids™ y LENTICULE® de Millipore se han desarrollado de manera especial para proporcionar a los laboratorios la capacidad de utilizar controles microbiológicos adecuados y listos para usar para cada prueba de control de calidad de medios.
Las concentraciones, unidades formadoras de colonias (ufc), están diseñadas para garantizar que no se requieren pasos de dilución o que sólo se requieren mínimos pasos, y se suministran bajo licencia por la Colección nacional de cultivos tipo (NCTC®)/ Colección nacional de hongos patógenos (NCPF®) y la Colección española de cultivos tipo,CECT®), respectivamente.
Los discos LENTICULE® y Vitroids™ se fabrican en unas condiciones que cumplen con las normas ISO 17034 e ISO/IEC 17025. Estos discos contienen definidas unidades formadoras de colonias certificadas con una desviación estándar y una incertidumbre ampliada. Los discos contienen cultivos puros de bacterias, levaduras o hongos en una matriz sólida hidrosoluble. El material de referencia certificado para microorganismos encuentra su aplicación en el control de calidad de rutina para análisis de alimentos y bebidas, agua y medio ambiente, para el desarrollo y la validación de métodos y como cultivos utilizados en estudios de investigación.
Visión general de la sección
Cómo garantizamos resultados fiables y precisos con los discos Vitroids™ y LENTICULE®
Los discos Vitroids™ y LENTICULE® están disponibles como discos hidrosolubles pequeños, lo que simplifica el proceso de preparación del inóculo. Puede ver un vídeo en el que se demuestran paso a paso los procedimientos de utilización de estos discos de CRM directamente o a través de medios líquidos antes de la inoculación.
  • Características fundamentales: CFU certificadas, el inóculo definido fiable va de 15 a 150000 por disco.
  • Estabilidad: Estables durante casi 16 meses, pueden conservarse a -20 °C. El número de UFC no cambia, los organismos no necesitan tiempo de recuperación y no tienen fase de latencia.
  • Ahorro de tiempo: Ahorre 1 hora por cepa problema. Los discos ahorran tiempo porque eliminan la necesidad de preparar cultivos de reserva. Los microorganismos no requieren tiempo de recuperación ni etapa de pre-enriquecimiento.
  • Precisión: Desviación estándar e intervalo de concentración en el certificado de calidad (CoQ).
  • Trazabilidad: Los discos se preparan a partir de un cultivo trazable obtenido mediante liofilización de la colección CECT®, NCTC® y NCPF ®. Los discos son trazables con respecto a un CRM para caracterización. Cada placa se almacena como imagen y todos los documentos y datos se guardan también.
Patrones microbianos 
Patrones bacterianos
Ofrecemos una amplia gama de cultivos puros de CRM bacteriológicos en discos LENTICULE® y Vitroids™ que son estables al menos durante un año. Los discos se suministran con bacterias en una etapa viable (sin fase de retraso ni tiempo de recuperación) y un certificado completo de análisis que especifica el número medio de ufc, y una incertidumbre ampliada respecto al valor medio.
Patrones de levaduras
Suministramos CRM de levaduras en discos Vitroids™ con valores de ufc que van desde 15 a 80, 80 a 130 y 1 000 a 10 000 para sus requisitos de laboratorio.
Patrones de hongos
Ofrecemos CRM para hongos en forma de discos Vitroids™ para garantizar la inocuidad y la eficacia de aquellos de sus productos que se exponen habitualmente a mohos y hongos.
Patrones de control negativo
Disponemos de CRM de control negativo en forma de discos LENTICULE® que garantizan la eficacia de sus experimentos microbiológicos.
Vea el seminario virtual sobre Material de Referencia Microbiológico Certificado (CRM) para explorar los requisitos técnicos y las aplicaciones de los CRM y los innovadores discos Vitroids™ y LENTICULE® acreditados según la EN ISO 17034:2016 e ISO/IEC 17025:2017 .
Solicite más información sobre nuestros discos con microorganismos de referencia certificados Vitroids™ y LENTICULE®
Los campos con un * son obligatorios.
Productos relacionados
Levaduras y hongos
Loading
Bacillales
Loading
Otros bacilos
Loading
Escherichia
Loading
Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter
Loading
Salmonella
Loading
Otras gammaproteobacterias
Loading
Loading
Servicios y normativa de alimentos sólidos y líquidos
Nuestro equipo de profesionales experimentados puede proporcionar soluciones personalizadas adaptadas a sus necesidades específicas y ayudarle a optimizar sus prácticas de pruebas de control de calidad microbiana para mejorar la seguridad y el control de calidad.