Avive su investigación
Inmunoanálisis para biomarcadores de neuroinflamación
Inmunoanálisis para neuroinmunología y neuroinflamación
El papel del inmunoanálisis en la investigación en neuroinmunología y neuroinflamación
La neuroinflamación desempeña un papel clave en los procesos crónicos de las enfermedades neurodegenerativas resultantes de lesiones cerebrales traumáticas (LCT) y de la médula espinal. La inflamación se asocia con la progresión de la enfermedad en la enfermedad de Alzheimer (EA), la enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y la esclerosis múltiple (EM). El aumento de la concentración de marcadores proinflamatorios en el cerebro envejecido puede elevar el riesgo de deterioro cognitivo y el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas.
Ofrecemos análisis MILLIPLEX® mútiples para la plataforma Luminex® y análisis de gran sensibilidad de recuento de moléculas individuales (Single Molecule Counting, SMC®) para la plataforma de equipos SMCxPRO® con el fin de satisfacer los requisitos de los investigadores de neurociencia. Estas herramientas de inmunoanálisis permiten a los científicos explorar la neuroinmunología y la neuroinflamación mediante la supervisión de biomarcadores antes de la aparición de la enfermedad neurodegenerativa, durante la enfermedad crónica y durante los posibles tratamientos terapéuticos para retrasar la progresión de la enfermedad.
Figura 1.Concentración de analitos del Panel A humano MILLIPLEX® en muestras de enfermedades neurodegenerativas. Se compararon muestras de LCR de controles sanos (n = 9), pacientes con deterioro cognitivo leve (IMC) (n =10) y muestras de AD (n = 13). **p < 0,005 ***p > 0,0005.
Análisis de citocinas en las enfermedades neurodegenerativas
La cuantificación de los marcadores de citocinas y quimiocinas de la neuroinflamación y los biomarcadores de la neurodegeneración en muestras de líquido cefalorraquídeo (LCR), suero/plasma, cultivo celular y lisado tisular permite a los investigadores estudiar la progresión de la enfermedad asociada con la neuroinflamación y la neurodegeneración. La neuroinflamación puede desempeñar un papel en el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, lo que pone de relieve la utilidad de realizar un amplio perfil de citocinas en las muestras de LCR. Los paneles A y B MILLIPLEX® de citocinas, quimiocinas y factor de crecimiento humanos permiten la multiplexación de muchos tipos de bioanálisis, lo que reduce el tiempo, la mano de obra y los costes con respecto a los métodos tradicionales.
Figura 2.Medición de biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer en CFR. El análisis de muestras de LCR control y de AD con cada kit SMC® (Kit SMC® Phospho-Tau (T181), Kit SMC ® Total Tau, Kit SMC®TDP-43, Kit SMC® SNAP-25) reveló diferencias estadísticamente significativas en la Tau T181 fosforilada (p<0,02), la Tau total (p<0,03), la TDP-43 (p<0,01) y SNAP-25 (p<0,02).
Análisis ultrasensible de biomarcadores de enfermedades neurodegenerativas
La necesidad de biomarcadores sanguíneos de la enfermedad de Alzheimer ha impulsado una búsqueda continua de nuevos candidatos. Sin embargo, la identificación de biomarcadores sanguíneos puede estar limitada por la sensibilidad de las metodologías de inmunoanálisis convencionales. Las tecnologías de inmunoanálisis de alta sensibilidad, como la tecnología SMC® , pueden transformar la investigación en enfermedades neurodegenerativas al permitir la medición de proteínas poco abundantes en una variedad de líquidos biológicos y crear oportunidades para la identificación de nuevos biomarcadores.
Solicite información sobre inmunoanálisis para neuroinflamación
Network error: Failed to fetch
Para uso exclusivo en investigación. No indicados para procedimientos diagnósticos.
Network error: Failed to fetch
Para uso exclusivo en investigación. No indicados para procedimientos diagnósticos.
Network error: Failed to fetch
Para uso exclusivo en investigación. No indicados para procedimientos diagnósticos.
Recursos de productos relacionados
- How High Sensitivity Immunoassays Expand Neuroscience Research | SMC® Technology
Discover how to expand neuroscience biomarker research with high sensitivity immunoassays, such as Single Molecule Counting (SMC®) assays. These assays give researchers the tools they need to detect low-abundant blood-based biomarkers and expand biomarker options in neuroscience research.
- Integrating Multiplex and High Sensitivity Immunoassay Detection of Alzheimer’s Disease Biomarkers
Learn how to integrate multiplex and high sensitivity immunoassay technology to further neuroscience research with MILLIPLEX® multiplex and Single Molecule Counting (SMC®) high sensitivity immunoassay detection of Alzheimer’s disease (AD) biomarkers in human cerebrospinal fluid, plasma, and serum samples.
- Detection of Alzheimer’s Disease Biomarkers | MILLIPLEX® Assays
Learn how multiplex detection of Alzheimer’s disease biomarkers, using the MILLIPLEX®Human Amyloid Beta and Tau Magnetic Bead Panel, allows for a different perspective on neurodegenerative disease research.
- Neuroscience Multiplex Assays | MILLIPLEX® Assays
Neuroscience multiplex assays, such as MILLIPLEX® multiplex assays, enable simultaneous measurement of neuroscience-related biomarkers to gain a better picture of neurodegenerative diseases, neurological disorders, and neuropeptide/neurohormone signaling.
- /AR/es/technical-documents/product-supporting/smc-technologies/measuring-endogenous-inflammation-biomarkers
- Power of High Sensitivity Immunology Assays | SMC® Technology
See how to enhance your immunology research through the power of high sensitivity immunology assays by harnessing SMC® technology to precisely characterize low-abundant cytokines like those from Th1/Th2 and Th17 cells.
- Immunology Multiplex Assays | MILLIPLEX® Assays
Immunology multiplex assays, like MILLIPLEX® assays, allow researchers to investigate more immune biomarkers simultaneously, saving time and resources. This is especially critical to immunology research, where numerous analytes play a role in different pathways.
- Multiplexing Inflammation Signaling Pathways | MILLIPLEX® Assays
See how multiplexing the inflammation signaling pathway with MILLIPLEX® inflammation assays or cell signaling assays can help researchers bridge the gap between immunology and cell signaling, including investigating T cell signaling, Th Cell differentiation, inflammatory response signaling, and sepsis signaling.
- Overview of Luminex® Multiplex Assay Technology | MILLIPLEX® Multiplex Assays
Discover the benefits of MILLIPLEX® multiplex assays, based on Luminex® xMAP® multiplex assay technology, that provide consistent, high-quality results. See how these multiplex biomarker Luminex® assays are being used to advance research for immunology, cancer, veterinary medicine, metabolism/endocrinology, and more.
- Overview of Ultrasensitive Immunoassay Technology | SMC® Technology
See an overview of ultrasensitive immunoassay technology with Single Molecule Counting (SMC®) technology, including its workflow, biomarker detection platform, research areas, advantages of high sensitivity SMC® assays, and more.
- Conferma® ELISAs: Designed for Sample Detection & Lot Consistency
Learn about the Conferma® ELISA development and manufacturing methods that provide strong sample detection and long-term assay and lot consistency, giving you confidence in your research.
- How to Select Your Immunoassay Platform
Explore how to select the best immunoassay platform for your research by choosing between multiplex and singleplex biomarker detection assays, immunoassay instrument platforms, immunoassay software, and services.