Un sistema robusto para
su ciencia esencial
Sistemas de purificación de agua Milli-Q® SQ 2Series
Una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura
Ahora se puede acceder fácilmente a agua ultrapura recién purificada desde cada mesa de laboratorio donde se necesite, incluso en mesas distantes sin acceso a agua del grifo. Los nuevos sistemas de purificación de agua Milli-Q® SQ 2Series son simples, robustos, innovadores y completamente escalables para que usted pueda concentrarse en su ciencia.
- Cómo funciona
- Configuraciones del sistema
- Características y beneficios
- Productos alternativos más ecológicos
- Vídeos relacionados
- Descargar el folleto
- Productos relacionados
Si desea ver los vídeos de instalación y de demostración o descargar los manuales de usuario, visite nuestra Página de instalación y uso.
Cómo funcionan los sistemas de agua de laboratorio Milli-Q® SQ 2Series
Gracias a su diseño completamente escalable, se puede tener acceso a agua ultrapura 18,2 MΩ∙cm recién purificada desde cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe.
- Llene rápidamente el depósito Switch de 3,5 l con agua de ósmosis inversa (RO) en tan solo 6 minutos.
- Lleve fácilmente el depósito Switch a su ciencia.
- Dispense agua ultrapura 18,2 MΩ·cm recién ultrafiltrada en cualquier mesa de trabajo.
- Repita según necesidad.
Configuraciones del sistema Milli-Q® SQ 2Series
El sistema Milli-Q® SQ 2Series ofrece una selección de configuraciones que hacen que el sistema sea adaptable y escalable a casi cualquier configuración de laboratorio o edificio. Solo tiene que seleccionar la configuración que mejor se adapte a sus requisitos de espacio y usuario, y luego ampliarla fácilmente con más módulos a medida que evoluciona su laboratorio. Las características comunes a casi todas las configuraciones del sistema Milli-Q® SQ 2Series son:
- Rápida producción de agua purificada RO a una velocidad de hasta 42 l/h, llenando el depósito Switch de 3,5 l en tan solo 6 minutos
- Dispensación ergonómica de agua ultrapura desde un caudal de 1,6 l/min hasta gota a gota
- Simplemente amplíe sus capacidades añadiendo módulos de dispensación de agua ultrapura (ZSQ200U0T0) autónomos
- Configuración estándar
- Adecuada para un equipo pequeño
- Instale el módulo de dispensación donde se necesite agua ultrapura
- Configuración de depósito doble
- Adecuada para varios equipos o equipos más grandes
- Instale el módulo de dispensación donde se necesite agua ultrapura
- Configuración de depósito de 50 l
- Adecuada para la alimentación directa de equipos de laboratorio desde el depósito de 50 l.
- Instale el módulo de dispensación donde se necesite agua ultrapura
- Configuración combinada
- Adecuada para un laboratorio o un equipo pequeños
- Instale el sistema cerca de un fregadero
- Configuración combinada de volumen preestablecido
- Adecuada para actividades habituales de laboratorio
- Repita la dispensación en serie de un volumen preestablecido de agua ultrapura desde un punto fijo
- Instale el sistema cerca de un fregadero
- Configuración de circuito presurizado
- Adecuada para laboratorios con circuito de agua purificada presurizada
- Conecte el sistema a un circuito de agua purificada presurizada
- Amplíe la capacidad conectando otros sistemas al circuito de agua purificada presurizada
Máxima simplicidad
El sistema es fácil e intuitivo de instalar, operar y mantener para cualquier usuario.
- Autoinstalación «hágalo usted mismo» probada (~30 min)
- Interfaz universal
- Dispensación ergonómica
- Depósito transparente y portátil
- Cambio de cartuchos mediante giro y bloqueo
- No hay que sustituir la lámpara UV
Ultracompacto
Su tamaño excepcionalmente pequeño deja espacio para su ciencia en cualquier mesa de trabajo.
- Las unidades del sistema ocupan el mismo espacio que una hoja de papel: 22x27 cm/unidad
- Solo se necesita un enchufe eléctrico (y sin toma de agua) para dispensar agua ultrapura
Escalabilidad ilimitada
Seleccione la configuración que mejor se adapte a sus requisitos de espacio y usuario. Luego amplíela fácilmente con un número ilimitado de módulos de dispensación de agua ultrapura a medida que su laboratorio vaya evolucionando.
Calidad fiable
Las tecnologías comprobadas de purificación de agua Milli-Q® le permiten confiar en que su sistema siempre estará listo para dispensar agua ultrapura de calidad constante (18,2 MΩ∙cm a 25 ºC).
- Gran eficiencia de eliminación de iones hasta concentraciones traza con el cartucho de ultrafiltración SQPAK™ Quanta
- Para aplicaciones sensibles a los compuestos orgánicos, el cartucho SQPAK™ TOC Quanta contiene carbón activado
- La calidad del agua purificada por RO se mantiene mediante el enjuague regular de la membrana de RO
- Opción de colocar filtros finales que se ajusten a los requisitos específicos de su aplicación
Los sistemas de purificación de agua Milli-Q® SQ 2series son productos alternativos más ecológicos
Los sistemas Milli-Q® SQ 2Series se diseñaron como parte de nuestro enfoque de Design for Sustainability (DfS) para el desarrollo de productos, para suministrar agua ultrapura de gran calidad en múltiples ubicaciones con una huella ambiental reducida en comparación con los sistemas Direct-Q® de la generación anterior.
Como consecuencia de dichos esfuerzos, estos nuevos sistemas están etiquetados como Productos Alternativos más ecológicos gracias a las siguientes mejoras con respecto a los sistemas de la generación anterior:
- Menos consumo de electricidad gracias al diseño simplificado, la electrónica minimizada y al modo de espera (donde se consume la mayor parte de la energía) optimizado.
- Menor consumo de agua durante la fabricación y el uso
- Requisitos limitados de material en caso de 2 o más ubicaciones de dispensación gracias a un diseño modular
- El embalaje consiste en cartón 100% reciclado con certificación forestal sostenible e inserciones protectores de PE con un 50% de contenido reciclado
Las ganancias de sostenibilidad precisas dependen de la configuración del sistema Milli-Q® SQ 2Series. Le invitamos a revisar la puntuación DfS de las tres configuraciones siguientes que le ayudarán a tomar decisiones de compra más ecológicas:
- Más información sobre cómo se están diseñando todos los nuevos sistemas y procesos de purificación de agua de laboratorio Milli-Q® para ser más sostenibles.
- Obtenga más información sobre los criterios de sostenibilidad que deben cumplir los productos alternativos más ecológicos.
Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica si desea más información.
Recursos relacionados
- Instalación y uso de los sistemas de purificación de agua Milli-Q® SQ 2Series
Póngase en marcha en un instante con los videos instructivos y los manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q® SQ 2Series.
- Folleto: Sistemas Milli-Q® SQ 2Series
- Guía de selección Lab Water
Identifique y configure su sistema de purificación de agua óptimo.
- Soluciones de producción de agua ultrapura Milli-Q®
Confíe siempre en su ciencia con el agua ultrapura Milli-Q®. Descubra nuestra oferta ampliada de sistemas para encontrar la solución de agua de laboratorio que satisfaga plenamente los requisitos y restricciones de su laboratorio.
- Sistema de producción de agua ultrapura y agua purificada para laboratorio Milli-Q® IX 7003/05/10/15
Los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 proporcionan agua de tipo I y de tipo II de calidad uniforme, son intuitivos de usar y propician los objetivos de sostenibilidad de su laboratorio.
- Sistema de producción de agua ultrapura Milli-Q® IQ 7000
Descubra un sistema de producción de agua de laboratorio ultrapura diseñado pensando en usted. Inteligente, intuitivo y conectado, el sistema Milli-Q® IQ 7000 simplificará su forma de trabajar en el laboratorio.
Purificación, almacenamiento y dispensación
Cartuchos y filtros finales de purificación
Accesorios
Cables de alimentación
Milli-Q® Services