Merck
Confianza en la constancia
Con los servicios y sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®
Calidad constante del agua de laboratorio con los sistemas de purificación de agua Milli-Q®
¿Por qué los laboratorios necesitan agua de calidad constante? Porque la precisión de los resultados y la productividad del laboratorio dependen de ella. Por esta razón, los sistemas de purificación de agua y los fungibles Milli-Q® han sido diseñados de forma inteligente, se fabrican en instalaciones de calidad y se someten a mantenimiento durante toda su vida útil para brindar confianza en un producto fiable y operaciones ininterrumpidas de su laboratorio.
Las tecnologías de purificación producen una calidad superior del agua de laboratorio y la protegen
Nuestras innovaciones patentadas garantizan que siempre dispense agua de calidad constante y también tienen como objetivo reducir el impacto medioambiental de la purificación del agua en el laboratorio.
La calidad y la fiabilidad de sus análisis están garantizadas por las innovaciones en purificación del agua de laboratorio Milli-Q®
  • El módulo de electrodesionización (EDI) Elix® produce agua purificada (Tipo II) de calidad constante sin necesidad de peligrosos procedimientos de regeneración química. Esto reduce el mantenimiento y asegura costes de funcionamiento bajos y predecibles
  • La tecnología E.R.A.® (Evolutive Reject Adjustment) en nuestros sistemas de flujo elevado optimiza la recuperación de agua de la membrana de ósmosis inversa (RO), reduciendo el consumo de agua hasta en un 50 % en comparación con nuestra generación anterior de sistemas de RO.
  • El diseño de depósito inteligente proporciona protección multiespecífica frente a la contaminación por bacterias, partículas y CO2 salvaguardando mejor que nunca antes la pureza del agua almacenada. Se caracteriza por una tapa hermética con un filtro de ventilación perfectamente integrado, sensores de desbordamiento y de nivel, y un módulo de desinfección automática (ASM) con una lámpara LED UV sin mercurio.
  • Las lámparas UV ech2o® carentes de mercurio proporcionan control bacteriano y fotooxidación de los contaminantes orgánicos de gran eficiencia a la vez que eliminan la manipulación del mercurio y la gestión regulada asociada de los residuos.
  • El modo de Laboratorio cerrado pone con eficacia el sistema en «hibernación» cuando el laboratorio está cerrado durante períodos prolongados, reduciendo al mínimo el consumo de agua y energía al tiempo que protege la calidad del agua.
La gráfica de resistividad constante con la EDI Elix frente a la resistividad repentina disminuye con la tecnología DI estándar.
El módulo de electrodesionización Elix® (EDI) produce agua purificada de calidad constante. El diagrama demuestra la superioridad de la tecnología de EDI Elix® con respecto a los sistemas en los que se utilizan módulos de resinas de intercambio iónico. Cuando se agotan los módulos de resina, la resistividad disminuye de forma notable.
Siempre dentro de las especificaciones: garantía de la pureza del agua de laboratorio con fungibles Milli-Q ® originales
Todos los fungibles Milli-Q® se han validado para producir constantemente la calidad de agua esperada y se entregan con certificados de calidad.
Vea estos vídeos para descubrir cómo los potentes y patentados medios de purificación trabajan juntos en nuestros fungibles para ofrecer y proteger una calidad de agua constante y garantizar una larga vida útil a su sistema de purificación de agua:
Para asegurar aún más que la calidad del agua se mantiene dentro de las especificaciones, ofrecemos servicios y características de diseño que le ayudarán a cambiar los fungibles a tiempo.
  • Etiquetas e-Sure: la tecnología RFID de cada fungible permite al sistema supervisar el estado y la vida útil de todos los fungibles integrados. Recibirá una alerta cuando haya que sustituir los cartuchos y tendrá la seguridad de la trazabilidad de los datos. También puede supervisar de forma telemática el estado de los fungibles a través de los servicios digitales MyMilli-Q™.
  • Acuerdos de suministro de fungibles: con sólo una (1) orden de compra, recibirá entregas automáticas de los fungibles que necesite durante todo el año. Ahorrará tiempo y dinero y tendrá plena confianza en disponer siempre de los fungibles adecuados en el momento adecuado.
  • Cambio fácil y guiado de los fungibles: asistentes en la pantalla y tutoriales prácticos de YouTube proporcionan instrucciones visuales paso a paso para garantizar la realización correcta de cualquier procedimiento de mantenimiento.
Supervisión, trazabilidad y rendimiento garantizados 24/7
Es esencial saber que el sistema de purificación de agua de un laboratorio puede satisfacer continuamente las especificaciones de calidad requeridas del agua del laboratorio. Los sistemas y servicios Milli-Q® le proporcionan confianza en la calidad de su agua las 24 horas del día, todos los días del año, en el momento de dispensarla, durante todo el día e incluso durante sus vacaciones.
Pantalla del dispensador de agua ultrapura Q-POD con llave USB insertada para descargar datos de calidad del agua.
Supervisión de la calidad en la dispensación
Vigile fácilmente los parámetros de calidad del agua durante su dispensación. La resistividad y el carbono orgánico total (TOC) del agua producida pueden controlarse de un vistazo, directamente en la pantalla táctil del dispensador. Nuestros sistemas supervisan continuamente estos valores para que usted pueda centrarse en su trabajo.
  • Control de la resistividad: nuestros sistemas de producción de agua ultrapura (tipo I) más recientes contienen sondas de resistividad en línea que miden con precisión y de forma continua la resistividad del agua producida. El medidor de resistividad está construido siguiendo las recomendaciones de ASTM y pasa la prueba de idoneidad de la USP para medidores de resistividad. Con nuestros sistemas de purificación de agua se suministran certificados de calibración del medidor de resistividad.
  • Control del TOC: los sistemas de la gama Milli-Q® IQ 7, que contienen nuestro monitor A10®, el mejor de su clase, en línea, permiten realizar mediciones rápidas y muy precisas del TOC. Este monitor no contiene mercurio y su rango (0,5–999,9) y precisión superan las pruebas de idoneidad de la USP y la Farmacopea Europea.
Control virtual de la calidad del agua y del sistema
La prestación virtual de supervisión y servicio MyMilli-Q™ Remote Care le garantiza las 24 horas del día, todos los días del año, que su sistema de agua funciona correctamente y que la calidad del agua está dentro de las especificaciones.
Icono de la pegatina de servicios digitales MyMilli-Q™
  • Supervisión remota: acceso a la información en tiempo real del sistema, los datos de calidad del agua y mucho más desde su ordenador o dispositivo móvil.
  • Notificaciones automáticas: reciba notificaciones por correo electrónico o SMS en caso de alerta o alarma
  • Control remoto del sistema: gestione su sistema de agua de inmediato y a distancia, ya sea de forma independiente o con la asistencia remota de Milli-Q® Services.
Los mejores productos y servicios de purificación de agua de laboratorio con certificación ISO
Con más de 50 años de experiencia tanto en el desarrollo de tecnologías avanzadas de purificación de agua como en el diseño de sistemas completos de purificación de agua, somos el socio de elección para sistemas y servicios de purificación de agua para los científicos de laboratorio que precisan garantizar la calidad y fiabilidad de los resultados. Nos hemos comprometido a proporcionar sistemas de purificación de agua de la mayor calidad disponible, entregados con el máximo nivel de asistencia técnica experta.
Icono del logotipo ISO 9001:2015
Sistemas de purificación de agua de laboratorio y fungibles Milli-Q ® de calidad garantizada
  • Procesos de I+D con certificación ISO 9001:2015: procesos estrictos para garantizar la documentación completa en cada etapa de desarrollo del producto; el rendimiento del sistema se valida en función de protocolos definidos.
  • Instalaciones de fabricación con certificación ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015: los sistemas de purificación de agua y fungibles Milli-Q® se producen en exclusiva en nuestra planta de fabricación de Molsheim, Francia, utilizando tecnologías patentadas muy específicas y medios de purificación exclusivos. Estas certificaciones ISO garantizan un alto nivel de calidad y trazabilidad durante la producción. Algunas partes de la planta de producción utilizada para fabricar productos o componentes específicos cumplen también las GMP y tienen la certificación ISO 13485.
  • Los certificados de conformidad, calibración y calidad están disponibles para los sistemas, monitores y fungibles aplicables para ayudarle a cumplir los requisitos del sector.
Milli-Q® Services brinda atención de calidad en persona y a distancia
Nuestra oferta Milli-Q® Services le garantiza una confianza total en la calidad y el sistema de purificación de agua, año tras año.
hombre asiático sale de un laboratorio por la pantalla de un iPad
  • Solo ingenieros certificados del servicio técnico Milli-Q® reparan y mantienen nuestros sistemas de purificación del agua en cumplimiento de nuestros procedimientos normalizados de trabajo auditables en todo el mundo
  • Nuestra organización de servicio tiene la certificación ISO 9001:2015*, lo que significa que un sistema de gestión de calidad auditado externamente garantiza los más altos estándares de calidad y la mejora continua.
  • Los planes de mantenimiento Milli-Q® aseguran la optimización del rendimiento de su sistema de purificación de agua y la producción de agua purificada de calidad constante para propiciar la fiabilidad de sus análisis. Todos los planes incluyen una revisión anual completa por un ingeniero certificado del servicio técnico y piezas originales de nuestro centro de fabricación con certificación ISO.
  • Los planes Service Pharma™ Milli-Q® facilitan los procedimientos de validación en entornos regulados y cubren todos los elementos necesarios para la recalificación del sistema, lo que garantiza la conformidad total durante la auditoría.
  • Disponemos de servicios de calibración, verificación y ensayos de idoneidad para todos los medidores, sensores y monitores de los sistemas Milli-Q® para garantizar el cumplimiento normativo completo del equipo y la acreditación del laboratorio.
  • La gestión en línea de los contratos MyMilli-Q™ optimiza el cuidado administrativo de sus sistemas de purificación de agua, dejándole así tiempo para centrarse en las tareas principales.**
  • MyMilli-Q™ Remote Care le permite realizar un seguimiento virtual de los parámetros del sistema y de la calidad del agua, obtener asistencia con mayor rapidez y supervisar y controlar su sistema desde cualquier lugar. Se trata de una herramienta de supervisión y servicio basada en la web que le ofrece una vista remota en tiempo real del rendimiento de su sistema y la calidad del agua.*** Y, en caso de un problema técnico, nuestro equipo técnico podrá acceder al sistema conectado para ayudarle a resolver con mayor rapidez cualquier problema.
*Para los países correspondientes, visite SigmaAldrich.com/ISO-certificates
** Disponible para sistemas en garantía o con un Plan de mantenimiento Milli-Q® .
*** MyMilli-Q™ Remote Care está disponible para los siguientes sistemas de flujo elevado de la gama 7000: Milli-Q® HX, HX SD, HR y CLX, así como los sistemas de purificación de agua de sobremesa Milli-Q® IQ y Milli-Q® IX.
Póngase en contacte con nosotros para optimizar su solución de purificación de agua
Productos relacionados