コンテンツへスキップ
Merck
ホームバイオセンサ・バイオイメージング金ナノ粒子(金コロイド):物性と応用
金ナノ粒子(金コロイド):物性と応用
はじめに
金コロイドナノ粒子は、可視光との相互作用によって鮮やかな色を示すことから、芸術分野において何世紀にもわたって用いられています。近年では、その優れた固有の光エレクトロニクス特性についての研究が進み、有機太陽電池、センサープローブ、治療薬、生物医学用ドラッグデリバリー、導電材料、触媒をはじめとするハイテク分野で利用されるようになりました。金ナノ粒子の大きさや形状、表面の化学的特性、あるいは凝集状態を変化させることで、粒子の光学的、電子的特性を調整することが可能です。
金ナノ粒子の光学的、電子的特性
金ナノ粒子と光との相互作用は、環境や大きさ、物理的形状に強く影響されます。コロイドナノ粒子の近傍に伝搬する光の振動電場が自由電子と相互作用し、可視光周波数と共鳴するような協奏的振動を電荷に引き起こします。この共鳴振動は、表面プラズモン共鳴(SPR:surface plasmon resonance)として知られています。小さな(約30 nm)単分散の金ナノ粒子の場合、表面プラズモン共鳴現象によって、スペクトルの青から緑の領域(約450 nm)の光が吸収されて赤色(約700 nm)が反射されるため、赤味がかった発色が得られます。粒径が大きくなると、吸収に関する表面プラズモン共鳴の波長は、長波長の赤色側にシフトします。その結果、赤色が吸収されて青色が反射されるため、溶液は淡青色または紫色になります(図1)。さらに粒径が大きくなりバルク限界に近づくと、表面プラズモン共鳴波長は赤外領域に移り、可視光のほとんどが反射されるため、溶液は透明または半透明になります。表面プラズモン共鳴はナノ粒子の大きさや形を変えることによって調整できるため、様々な用途に応じた光学特性を持つ粒子を作製することができます。
様々な粒径の単分散金ナノ粒子溶液
図1様々な粒径の単分散金ナノ粒子溶液
このような現象は、金ナノ溶液に過剰の塩を加えたときにも観察されます。金ナノ粒子の表面電荷が中性になり、ナノ粒子が凝集するためです。その結果、溶液の色は赤色から青色に変化します。凝集を最小限にするために、高分子や低分子化合物、生物学的認識分子で粒子を被覆することで、金ナノ粒子の表面化学状態を変化させます。このような表面改質を行うことで、化学的、生物学的、工学的、医学的用途に金ナノ粒子を幅広く用いることが可能となります。抗体コンジュゲーションなどの金ナノ粒子のバイオコンジュゲーションについては、「ナノ粒子表面修飾ガイドブック」を参照ください。
金ナノ粒子製品の特長
アルドリッチでは、ライフサイエンスおよび材料科学分野におけるハイテク用途に特化した、Cytodiagnostics社製金ナノ粒子製品を販売しております。従来、球状の金ナノ粒子はクエン酸ナトリウムや水素化ホウ素ナトリウムのような還元剤を用いて合成されますが、独自技術によって、強い還元剤を用いずに高い球形度をもつ金ナノ粒子の調製が可能です。他の金ナノ粒子と比較して、以下のような優位性があります。
  • 狭い粒径分布
    動的光散乱(DLS:Dynamic light scattering)およびTEM分析によって、狭い粒径分布を持つ金ナノ粒子であることが確認されています。さらに、ロット毎にDLSとUV-Vis分光法によって粒径分布を確認しています(図2)。
  • 一貫した大きさと形状
    100 nmを超える直径であっても、CV(変動係数)が<10%の値を示します。下記に直径が5 nm ~ 400 nmの金ナノ粒子のTEM画像を示します(図3)。
金ナノ粒子のDLSおよびUV-Vis分光スペクトル
図2金ナノ粒子のDLSおよびUV-Vis分光スペクトル
直径が5 nm ~ 400 nmの金ナノ粒子のTEM画像
図3直径が5 nm ~ 400 nmの金ナノ粒子のTEM画像(CV < 4%)
製品番号
(Surfactant
Stabilized)※1
製品番号
(Reactant Free)※2
粒径
(nm)
ナノ粒子
(ml)
Peak SPR
Wavelength
(nm)
モル吸光係数
(M-1cm-1)
Wt. Conc.
(mg/ml)
74194975256855.47×1013515 - 5201.10×1076.94×10-2
741957752584105.98×1012515 - 5201.01×1086.07×10-2
777137777099151.64×10125203.67×1085.61×10-2
741965753610206.54×10115249.21×1085.31×10-2
741973753629301.79×10115263.36×1094.91×10-2
741981753637407.15×10105308.42×1094.65×10-2
742007753645503.51×10105351.72×10104.45×10-2
742015753653601.96×10105403.07×10104.30×10-2
742023753661807.82×1095537.70×10104.06×10-2
7420317536881003.84×1095721.57×10113.89×10-2
7420587466491503.60×109--1.20×10-1
7420667466572001.91×109--1.55×10-1
742074-2507.08×108--1.13×10-1
7420827466733004.50×108--1.24×10-1
7420907466814001.88×108--1.22×10-1
表1金ナノ粒子製品の代表的な物性
※1 クエン酸安定化金ナノ粒子:Supplied in 0.1mg/ml citrate supplemented with a proprietary stabilizing solution(供給元製品紹介サイト
※2 反応物フリー金ナノ粒子:Supplied in 0.1mM Phosphate-Buffered Saline (0.01X PBS)(供給元製品紹介サイト
各金ナノ粒子製品の応用例・特長
表面化学応用例特長
金ナノ粒子
界面活性剤安定化イムノブロッティング、ラテラルフローアッセイ、生体センサー開発などに使用するオリゴヌクレオチド金コンジュゲートの開発オリゴヌクレオチドおよびポリエチレングリコールのようなチオール化リガンドによる金表面の修飾のために最適化されています。これらのナノ粒子はまた、標準的な金ナノ粒子に許容されるものよりもよりも厳しい条件(より高い塩濃度)を必要とする用途での使用にも理想的です。
注:タンパク質吸着には理想的ではありません。コンジュゲート開発のための、タンパク質やその他のリガンドの吸着には、PBSで安定化された金ナノ粒子をご利用ください。
反応物フリー金ナノ粒子
  • ブロッティング、ラテラルフローアッセイ、顕微鏡および透過型電子顕微鏡(TEM)のような用途に使用するためのペプチドおよびタンパク質金コンジュゲートの開発
  • 細胞試験および細胞毒性試験
反応物フリー金ナノ粒子は0.1mMリン酸緩衝生理食塩水(PBS)中に供給され、製造からの残留反応物を99%含まないように徹底的に精製されます。これらの粒子は、複合体の開発、ラテラルフロー、表面増強ラマン分光法 (SERS) などの用途に使用される標準的な金ナノ粒子調製物と同じ高いタンパク質結合効率を有し、細胞研究やナノ毒性研究などのより感度の高い用途のために反応物を含まないという付加的な利点を有します。
官能基化金ナノ粒子
アミンブロッティング、ラテラルフローアッセイ、LSPRアッセイ、光学顕微鏡法、および透過型電子顕微鏡(TEM)のような用途に使用するための金コンジュゲート開発標準的なEDC / NHSカップリング化学を使用したDNA、タンパク質、その他のリガンドの共有結合
カルボキシル
  • 標準的なEDC / NHSカップリング化学を使用した、抗体、タンパク質、その他のリガンドの共有結合
  • 第一級アミンへの共有結合は、共役安定性を増加させ、非特異的タンパク質結合を減少します。
ビオチン
  • サンプル中に存在する他のタンパク質との非特異的な結合を最小限に抑えながら、ストレプトアビジンとの結合を最適化するように精密に設計された表面を有しています。
  • 金ナノ粒子標識は、TEM、ELISAおよびイムノドットブロットのような用途におけるストレプトアビジンの簡便な結合および検出を可能にします。
アルキンアジドアルキン基とアジド基とのクリック反応(環化付加反応)により、副生成物を伴わず、高い選択性で速やかな共有結合の形成が可能です。オリゴヌクレオチドを用いたアプリケーションにも有用です。
Ni-NTA
タンパク質や抗体の末端に付加される典型的なタグ分子であるHisタグ(およそ6個の連続したヒスチジン残基からなる)と結合します。金コンジュゲートの調製、タンパク質精製や単離、細胞内ターゲットの局在化や検出など、多くの応用が可能です。
メチル(メトキシ)金ナノ粒子他の官能化金ナノ粒子、例えばカルボキシル、アミンおよびビオチンに対する不活性制御(場合によっては、生体内の受動的腫瘍ターゲティングに利用)非官能化金ナノ粒子よりも実質的に不活性であり、タンパク質を容易に吸着しません。そのため、タンパク質結合の低下が望ましいアプリケーションに適しています。
官能基化金ナノ粒子キット
マレイミドブロッティング、ラテラルフロー/垂直フロー/ディップスティックアッセイ、顕微鏡および透過電子顕微鏡(TEM)、薬物や基質送達などのアプリケーションに最適なオリゴヌクレオチドまたはタンパク質金コンジュゲートの開発
  • オリゴヌクレオチド、抗体、抗体フラグメント、タンパク質、ペプチドなどのチオール修飾リガンドを金ナノ粒子に高効率でワンステップ結合するために最適化されています。コンジュゲーションの前に金ナノ粒子の活性化や操作を行う必要はありません。キットに同梱されている、あらかじめ活性化されたマレイミド金ナノ粒子と目的のタンパク質を混合するだけです。
  • アッセイにおける非特異的結合を最小限に抑えながら、高い結合効率と安定した結合体をもたらします。
NHSブロッティング、ラテラルフロー/垂直フロー/ディップスティックアッセイ、顕微鏡および透過型電子顕微鏡(TEM)のような用途に使用するためのタンパク質金コンジュゲートの開発
  • 金ナノ粒子へのタンパク質および他の第一級アミン含有リガンドの高効率ワンステップ結合に最適化されています。目的のタンパク質と、キットに含まれている事前に活性化されたNHSエステル金ナノ粒子を混合するだけで、コンジュゲートが生成されます。
  • アッセイにおける非特異的な結合を最小限に抑えながら、高いコンジュゲート効率と安定したコンジュゲートを実現します。
金ナノアーチン(Gold Nanourchin)
金ナノアーチンは、同じコア径の球状金ナノ粒子と比較した際に、独特の興味深い光学特性を示します。球状粒子と異なる不規則なスパイク状(spiky)の表面によって、表面プラズモンピークは長波長側にシフトし、金ナノアーチンのとげの先端においてより強い電磁場が発生します。例えば、100 nmの球状金ナノ粒子が570 nmのSPRピークを示す一方、100 nmの金ナノアーチンは680 nm付近のSPRピークを示します(図4)。
100 nmの金ナノアーチンのTEM画像
図4100 nmの金ナノアーチンのTEM画像
100 nmの金ナノアーチンと標準的な金ナノ粒子のUV-VISスペクトル
図5)100 nmの金ナノアーチン(青)と標準的な金ナノ粒子(緑)のUV-VISスペクトル。SPRピークが長波長側にシフトしています。()直径が50 nm~100 nmの金ナノアーチンのUV-VISスペクトル。
金ナノ粒子の応用例
金ナノ粒子の応用範囲は急速に広がっており、以下のような用途が挙げられます。
a) エレクトロニクス
金ナノ粒子は、印刷用インクをはじめ電子機器用チップなどの、導電材料として利用されています1。電子機器が小型化するにつれて、ナノ粒子はチップ設計において重要な要素となっており、ナノスケールである金ナノ粒子は、電子機器用チップの抵抗や導電体などの配線に使われるようになっています。
b) 光線力学的療法(PDT:Photodynamic Therapy)
近赤外線吸収金ナノ粒子(金ナノシェルおよび金ナノロッドを含む)は、700~800nmの波長の光で励起されると熱を生成するため、標的とする腫瘍を除去することができます2。この治療は「温熱療法」としても知られており、金ナノ粒子を含む腫瘍に光を照射することで粒子が加熱され、腫瘍細胞が破壊されます。
c) 治療用薬物送達
金ナノ粒子は体積あたりの表面積が大きいため、多数の化合物(治療薬、標的化剤、防汚高分子など)で表面をコーティングすることが可能です3
d) センサー
金ナノ粒子は様々なセンサーに用いられており、金ナノ粒子を利用した比色センサーが食品検査に使用されています4。また、表面増強ラマン分光法では、金ナノ粒子を用いて化学結合の振動エネルギーを測定することが可能で、金ナノ粒子を用いたタンパク質や汚染物質、その他化合物の検出の研究が進められています。
e) プローブ
金ナノ粒子は光を散乱するため、暗視野顕微鏡においてさまざまな色を生じます。現在、金ナノ粒子の散乱光は生物学的イメージング用途に用いられています5。さらに、金ナノ粒子は比較的密度が高いので、透過顕微鏡観察のプローブとしても有用です。
f) 診断用途(→「診断・生体イメージング技術におけるナノ材料の応用」)
金ナノ粒子は、心臓病や、ガン、感染性病原体の診断において、バイオマーカーを検出するのにも利用されています6。金ナノ粒子は、ラテラルフロー免疫学的試験法でも一般的に用いられていますが、この方法の家庭での一般的な例には、家庭用妊娠検査があります。
g) 触媒
金ナノ粒子は多くの化学反応において触媒として用いられています7。金ナノ粒子の表面は選択的酸化反応に用いることができ、場合によっては還元反応を起こす(窒素酸化物)こともあります。金ナノ粒子は燃料電池用途での開発も進んでいます8,9
今後の展望
金ナノ粒子は、合成方法の発展によって明確な電子的、物理的物性をもつことが可能となり、幅広い用途に利用される汎用性の高い材料となりました。その上、その表面化学的特性を容易に変化させることができます。これらの特徴によって、金ナノ粒子は学術研究分野で最も広く用いられているナノ材料の1つであり、またポイントオブケア医療装置や産業製品における必要不可欠な材料になっています。
金ナノ粒子製品リスト
粒径
(nm)
stabilized suspension
in citrate buffer
stabilized suspension
in 0.1 mM PBS, reactant free
5741949752568
10741957752584
15777137777099
20741965753610
30741973753629
40741981753637
50742007753645
60742015753653
80742023753661
100742031753688
150742058746649
200742066746657
250742074-
300742082746673
400742090746681
※供給元製品紹介サイト(in citrate buffer, in PBS
「ナノ粒子表面修飾ガイドブック」の表紙画像
「ナノ粒子表面修飾ガイドブック」
金ナノ粒子をはじめとする、ナノ粒子に適用可能なコンジュゲーション方法を解説しています。
コンパクトな長さのミニレビューですので、お気軽に各分野の最新情報を知ることができます
Material Matters(季刊誌)
Material Mattersは、材料科学分野に関する季刊ニュースレターです。世界各国の第一線の研究者によるテクニカルレビューを掲載しています。
検索結果をPDFで保存することができます
構造式カタログ
10万点以上のシグマアルドリッチ製品の構造式を一覧表示できます。カテゴリや製品英名で絞込み検索が可能です。
References
1.
Huang D, Liao F, Molesa S, Redinger D, Subramanian V. 2003. Plastic-Compatible Low Resistance Printable Gold Nanoparticle Conductors for Flexible Electronics. J. Electrochem. Soc.. 150(7):G412. https://doi.org/10.1149/1.1582466
2.
Stuchinskaya T, Moreno M, Cook MJ, Edwards DR, Russell DA. 2011. Targeted photodynamic therapy of breast cancer cells using antibody-phthalocyanine-gold nanoparticle conjugates. Photochem Photobiol Sci. 10(5):822-831. https://doi.org/10.1039/c1pp05014a
3.
Brown SD, Nativo P, Smith J, Stirling D, Edwards PR, Venugopal B, Flint DJ, Plumb JA, Graham D, Wheate NJ. 2010. Gold Nanoparticles for the Improved Anticancer Drug Delivery of the Active Component of Oxaliplatin. J. Am. Chem. Soc.. 132(13):4678-4684. https://doi.org/10.1021/ja908117a
4.
Ali ME, Hashim U, Mustafa S, Che Man YB, Islam KN. 2012. Gold Nanoparticle Sensor for the Visual Detection of Pork Adulteration in Meatball Formulation. Journal of Nanomaterials. 20121-7. https://doi.org/10.1155/2012/103607
5.
Perrault SD, Chan WCW. 2010. In vivo assembly of nanoparticle components to improve targeted cancer imaging. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.. 107(25):11194-11199. https://doi.org/10.1073/pnas.1001367107
6.
Peng G, Tisch U, Adams O, Hakim M, Shehada N, Broza YY, Billan S, Abdah-Bortnyak R, Kuten A, Haick H. 2009. Diagnosing lung cancer in exhaled breath using gold nanoparticles. Nature Nanotech. 4(10):669-673. https://doi.org/10.1038/nnano.2009.235
7.
Thompson DT. 2007. Using gold nanoparticles for catalysis. Nano Today. 2(4):40-43. https://doi.org/10.1016/s1748-0132(07)70116-0
8.
Tian Y, Tatsuma T. 2005. Mechanisms and Applications of Plasmon-Induced Charge Separation at TiO2 Films Loaded with Gold Nanoparticles. J. Am. Chem. Soc.. 127(20):7632-7637. https://doi.org/10.1021/ja042192u
9.
Kwon Y, Lai SCS, Rodriguez P, Koper MTM. 2011. Electrocatalytic Oxidation of Alcohols on Gold in Alkaline Media: Base or Gold Catalysis?. J. Am. Chem. Soc.. 133(18):6914-6917. https://doi.org/10.1021/ja200976j
ログインして続行
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
アカウントをお持ちではありませんか?